Få mere at vide
Aspartame-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspartame-d3 |
| CAS | 1356841-28-5 |
| Molekylær formel | C14H15D3N2O5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-amino-4-oxo-4-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-1-(trideuteriomethoxy)propan-2-yl]amino]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.32 |