Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98%
Beskrivelse
Aspartam er et syntetisk sødemiddel med lavt kalorieindhold og bruges som en aktiv ingrediens i forbrugerfødevarer, drikkevarer, læskedrikke, åndemynte, sukkerfrit tyggegummi, kakaoblandinger, frosne desserter, tyggelige vitamintilskud, mælkedrikke, cerealier, farmaceutiske lægemidler og kosttilskud, sødemidler til bordplader og diætsodastoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
med lavt kalorieindhold og bruges som en aktiv ingrediens i forbrugerfødevarer, drikkevarer, læskedrikke, åndemynte, sukkerfrit tyggegummi, kakaoblandinger, frosne desserter, tyggelige vitamintilskud, mælkedrikke, cerealier, farmaceutiske lægemidler og kosttilskud, sødemidler til bordplader og diæter.
Opløselighed
Opløselig i myresyre, dimethylsulfoxid. Svagt opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aspartame |
| Smeltepunkt | 243°C to 245°C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3 |
| Beilstein | 2223850 |
| Merck Index | 14,839 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in formic acid,dimethyl sulfoxide. Sparingly soluble in water and ethanol. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 294.3 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |