Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aspartam, 98%
Artikelnummer. 15454109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454109 25 g 25g
15444109 5 g 5g
15464109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61523.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1351.50 DKK
    1094.65 DKK / 25g
    Spare 256.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Et ikke-næringsrigt sødemiddel og dipeptidester, cirka 160 gange sødere end sukrose | CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294,31 g/mol
Aspartam er et syntetisk sødemiddel med lavt kalorieindhold og bruges som en aktiv ingrediens i forbrugerfødevarer, drikkevarer, læskedrikke, åndemynte, sukkerfrit tyggegummi, kakaoblandinger, frosne desserter, tyggelige vitamintilskud, mælkedrikke, cerealier, farmaceutiske lægemidler og kosttilskud, sødemidler til bordplader og diætsodastoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aspartam er et syntetisk sødemiddel
med lavt kalorieindhold og bruges som en aktiv ingrediens i forbrugerfødevarer, drikkevarer, læskedrikke, åndemynte, sukkerfrit tyggegummi, kakaoblandinger, frosne desserter, tyggelige vitamintilskud, mælkedrikke, cerealier, farmaceutiske lægemidler og kosttilskud, sødemidler til bordplader og diæter.
Opløselighed
Opløselig i myresyre, dimethylsulfoxid. Svagt opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22839-47-0
Molekylær formel C14H18N2O5
Molekylvægt (g/mol) 294.31
MDL nummer MFCD00002724
InChI nøgle IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aspartame
Smeltepunkt 243 °C til 245 °C
Farve Hvid
Lineær formel HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Beilstein 2223850
Merck Index 14,839
Opløselighedsinformation Opløselig i myresyre, dimethylsulfoxid. Sparsomt opløseligt i vand og ethanol.
Mængde 25 g
Formel vægt 294.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.