Få mere at vide
MedChemExpress Aspartame
Specifications
Specifications
| Renhed | 98.01% |
| CAS | 22839-47-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SC-18862 |