Få mere at vide
MedChemExpress Aspartame
Artikelnummer. 16420898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16420898 5 g
1 options
Artikelnummer. 16420898 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB0361
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Aspartame (SC-18862) is a methyl ester of a dipeptide. Aspartame can be used as a synthetic nonnutritive sweetener. Aspartame is composed of phenylalanine (50%), aspartic acid (40%) and methanol (10%).
Tekniske data
Renhed 98.01%
CAS 22839-47-0
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 294.3 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic)
Synonym SC-18862