Få mere at vide
Asparagin monohydrat (L-asparagin monohydrat), Mikromol™
Artikelnummer. 17969804
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17969804 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17969804 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0765.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Asparaginmonohydrat (L-Asparagin Monohydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asparagine monohydrate
CAS 5794-13-8
Analyt- eller komponentnavne Asparagine monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Asparagine monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate, Aspartic Acid Impurity G as Monohydrate, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity H as Monohydrate, Magnesium Aspartate Impurity H as Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
SMIL O.N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 150,0641 g/mol