Få mere at vide
Asp-AMS, MedChemExpress
Beskrivelse
Asp-AMS, an analogue of aspartyl-adenylate, is an aspartyl-tRNA synthetase inhibitor and also a strong competitive inhibitor of the mitochondrial enzyme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asp-AMS |
| CAS | 828288-98-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H19N7O9S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.73 mM) |
| SMIL | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.41 |
| Formel vægt | 461.41 |
| Vis mere |