Få mere at vide
ASP-9521, MedChemExpress
Beskrivelse
ASP-9521 is a potent, selective and orally available AKR1C3 inhibitor with an IC50 of 11 nM for human AKR1C3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ASP-9521 |
| CAS | 1126084-37-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H26N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (302.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCC(CC(C)(O)C)CC1)C(N2)=CC3=C2C=CC(OC)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330.42 |
| Vis mere |