missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Asoxime Chloride, TRC

Artikelnummer. 30330494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330494 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA790000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Asoxime Chloride
CAS 34433-31-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H16Cl2N4O3
Mængde 100 mg
Synonym Pyridinium, 1-[[[4-(aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-, chloride (1:2), Pyridinium, 1-[[[4-(aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-, dichloride (9CI), Pyridinium, 4'-carbamoyl-2-formyl-1,1'-(oxydimethylene)di-, dichloride, 2-oxime (8CI), Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
SMIL [Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2C=NO)cc1
IUPAC navn 1-[[2-[(E)-hydroxyiminomethyl]pyridin-1-ium-1-yl]methoxymethyl]pyridin-1-ium-4-carboxamide;dichloride
Molekylvægt (g/mol) 359.21
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.