missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ASM-DNT, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis-(2-naphthyl)-p-phenylenediamine (DNPD) |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20N2/c1-3-7-21-17-25(11-9-19(21)5-1)27-23-13-15-24(16-14-23)28-26-12-10-20-6-2-4-8-22(20)18-26/h1-18,27-28H |
| Formel vægt | 360.1626 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?