Få mere at vide
Asiaticoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asiaticoside |
| CAS | 16830-15-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C48 H78 O19 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester, (2α,3β,4α)-, Asiaticoside (6CI), Madecassol (7CI), Asiaticosid, Ba 2742, Centelase dermatologico, NSC 166062, NSC 36002 |
| InChI formel | InChI=1S/C48H78O19/c1-20-10-13-48(15-14-46(6)23(29(48)21(20)2)8-9-28-44(4)16-24(51)39(60)45(5,19-50)27(44)11-12-47(28,46)7)43(61)67-42-36(58)33(55)31(53)26(65-42)18-62-40-37(59)34(56)38(25(17-49)64-40)66-41-35(57)32(54)30(52)22(3)63-41/h8,20-22,24-42,49-60H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44+,45+,46-,47-,48+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl] (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 959.12 |
| Vis mere |