Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Asiaticoside, 92+ %
Artikelnummer. 15822524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15822524 5 g 5g
15812524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15822524 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461670050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16830-15-2 | C48H78O19 | 959.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16830-15-2
Molekylær formel C48H78O19
Molekylvægt (g/mol) 959.13
InChI nøgle WYQVAPGDARQUBT-NNUNPJGWSA-N
IUPAC navn 6-({[3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}methyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl (1S,2R,4aS,6aS,6bR,9R,10S,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-he xamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicen-4a-carboxylat
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)OC1OC(COC2OC(CO)C(OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asiaticoside
Smeltepunkt 230.0°C to 233.0°C
Analyseprocentområde 92.0 % min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in warmed methanol
Formel vægt 959.12