Få mere at vide
Asiatisk syre, TRC
Artikelnummer. 30008531
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008531 5 g
30007256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7882005G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-92-6
Molekylær formel C30 H48 O5
Molekylvægt (g/mol) 488.7
Synonym 2a,3β,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, 2α,23-Dihydroxyursolic Acid, 2α,3β,19,23-Tetrahydroxy-urs-12-en-28-oic Acid, 2α,3β,23-Trihydroxyurs-12-en-28-oic Acid, Dammarolic Acid, NSC 166063
IUPAC navn (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylsyre
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asiatic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Formel vægt 488.3502
Procent renhed >95%