Få mere at vide
Asiatisk syre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496618
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496618 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15496618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60149.ME
 Begrænset vare
På lager
CAS: 464-92-6 | C30H48O5 | 488,709 g/mol
Asiatisk syre er almindeligt anvendt til sårheling. Asiatisk syre har antioxidante, anti-inflammatoriske og neurobeskyttende egenskaber. Det er et udgangsmateriale til syntese af asiatiske syrederivater til brug som anticancermidler, glykogenphosphorylasehæmmere og hepatobeskyttende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Asiatisk syre er almindeligt anvendt til sårheling. Asiatisk syre har antioxidante, anti-inflammatoriske og neurobeskyttende egenskaber. Det er et udgangsmateriale til syntese af asiatiske syrederivater til brug som anticancermidler, glykogen p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asiatic acid
CAS 464-92-6
Smeltepunkt 325 °C til 330 °C
Molekylær formel C30H48O5
MDL nummer MFCD00238541
Mængde 500 mg
Synonym Dammarolic acid
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid, ethanol og dimethylformamid. Sparsomt opløseligt i vand
InChI nøgle JXSVIVRDWWRQRT-YLPWNERUSA-N
SMIL CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CC(C(C5(C)CO)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O
IUPAC navn (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,9R,12aR,14bR)-10,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,2,6a,6b,9,12a- hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picen-4a-carboxylsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 488.709
PubChem CID 129316838
Formel vægt 488.7
Procent renhed 97%