Få mere at vide
Nabertherm™ Askeovne med integreret udstødningsgasrensning
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
24 l
Beskrivelse
- Max temp på °600 C for forbrændingsprocessen
- Max temp på 1100 °C for den efterfølgende proces
- Tresidet opvarmning (begge sider og bund)
- Keramiske varmeplader med indstøbt varmetråd
- Stålopsamlingspande beskytter bundisoleringen
- Fjederstøttet lukning af ovndøren (klapdør) med mekanisk låsning mod utilsigtet åbning
- Termisk/katalytisk efterforbrænding, integreret i udstødningskanalen, op til 600 C °i funktion
- Temperaturstyring af efterforbrænding kan indstilles op til 850 °C
- Overvåget udsugningsluft
- Indblæsningsluft forvarmet gennem den nederste varmeplade
- Overtemperaturbegrænser med justerbar udkoblingstemperatur som temperaturbegrænser for at beskytte ovn og last
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 240 x 230 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 575 x 415 x 750 mm |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 7000 W |