Få mere at vide
Nabertherm™ Askeovne med integreret udstødningsgasrensning
Artikelnummer. 17357919 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 l
24 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17357919 24 l
17347919 9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17357919 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LB241K1ON1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Askeovnen BO er specielt designet til processer, hvor større prøvemængder skal forbrændes.
  • Max temp på °600 C for forbrændingsprocessen
  • Max temp på 1100 °C for den efterfølgende proces
  • Tresidet opvarmning (begge sider og bund)
  • Keramiske varmeplader med indstøbt varmetråd
  • Stålopsamlingspande beskytter bundisoleringen
  • Fjederstøttet lukning af ovndøren (klapdør) med mekanisk låsning mod utilsigtet åbning
  • Termisk/katalytisk efterforbrænding, integreret i udstødningskanalen, op til 600 C °i funktion
  • Temperaturstyring af efterforbrænding kan indstilles op til 850 °C
  • Overvåget udsugningsluft
  • Indblæsningsluft forvarmet gennem den nederste varmeplade
  • Overtemperaturbegrænser med justerbar udkoblingstemperatur som temperaturbegrænser for at beskytte ovn og last
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 340 x 280 x 250 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 675 x 490 x 800 mm
Spænding 400 V
Watt 9000 W