Få mere at vide
Nabertherm™ Askeovn L 40/11 BO
Artikelnummer. 17367919 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17367919 40 l
1 options
Artikelnummer. 17367919 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LB401K1ON1
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Specielt designet til processer, der kræver forbrænding af store prøvemængder. Ideel til anvendelser såsom askning af fødevarer, termisk rengøring af sprøjtestøbeværktøjer eller bestemmelse af udglødningstab.
  • Fjederstøttet lukning af ovndøren (klapdør) med mekanisk låsning forhindrer utilsigtet åbning
  • Keramiske varmeplader med indstøbt varmetråd
  • Stålopsamlingspande beskytter bundisoleringen
  • Indblæsningsluften forvarmes gennem den nederste varmeplade
  • Udstødningsventilator trækker røggasser ud af ovnen og tilfører samtidig frisk luft til ovnen, så der altid er tilstrækkelig ilt til rådighed til forbrændingsprocessen
  • Overtemperaturbegrænser med justerbar udkoblingstemperatur for at beskytte ovnen og lasten
  • Controller C550 (10 programmer med hver 20 segmenter), alternative controllere er tilgængelige
  • Tmax: °600 C (forbrændingsproces), 1100 °C (efterfølgende proces)
  • Temperaturstyring af efterforbrænding kan indstilles op til 850 °C
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 40 l
Temperatur (metrisk) 600 °C (forbrændingsproces), 1100 °C (efterfølgende proces)
Type Ovn
Stil Klapdør
Mål (D x B x H) Indvendig 490 x 320 x 250 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 825 x 530 x 800 mm
Vægt (metrisk) 110 kg
Elektriske krav 3 Fase
Spænding 400 V
Watt 11.5 kW
Frekvens 50/60 Hz