Få mere at vide
Ashcroft Hjælpemåler, bundforbindelse
Artikelnummer. 13489886 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Urskivestørrelse (engelsk):
2,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Urskivestørrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
13489886 2,5 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 13489886 Leverandør Ashcroft Leverandørnr. 6800402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    123.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.60 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Denne Utility Gauge er ideel til måling af vand, hydraulikolie eller gastryk.
  • Ægte nul-indikation identificerer beskadigede målere —øger sikkerheden og sikrer nøjagtighed.
  • Målere inkluderer messingfatning, blødloddet bourdon-rør af fosforbronze, urkasse af malet stål og polykarbonatlinse.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/ASME Grade B
Urskivestørrelse (engelsk) 2,5 tommer
Opkaldsstørrelse (metrisk) 63.5 mm
Inkluderer Fatning, Bourdon Tube, Case, Linse
Materiale Stål, Polycarbonat, Messing, Fosforbronze
Nøjagtighed ±3-2 til 3 %
Display Type Analog
Trykområde 0 til 30 psi
Produkttype Kommerciel/industriel måler