Få mere at vide
CPC AseptiQuik G Afbrydelse
Artikelnummer. 30968747
Skift visning
Slange Barb:
1/2 tomme
1/4 tomme
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange Barb Pakningsstørrelse
30968747 1/4 tomme Pakke med 5
30968816 1/2 tomme Pakke med 5
30968711 3/8 tommer Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30968747 Leverandør CPC Leverandørnr. AQGDC17004
Forventet forsendelse: 21-01-2027
AseptiQuik™ G DC Series Connector er en alt-i-en, kønsløs, engangsforbindelse, der tilbyder både steril forbindelse og steril afbrydelse. Med denne forbindelse kan producenter lave hurtige og nemme sterile forbindelser, selv i ikke-sterile miljøer.
AseptiQuik™ G DC-seriens stik er den første alt-i-en, kønsneutrale, engangsforbindelsesteknologi, der tilbyder både en steril forbindelse og en steril afkobling. Med G DC-stikket AseptiQuik kan producenter lave hurtige og nemme sterile forbindelser, selv i ikke-sterile miljøer.
Det intuitive Flip - Click - Pull-design af G DC-stikket AseptiQuik gør det nemt for brugere at overføre medier med mindre risiko for brugerfejl. Efter overførslen opretholder en simpel totrins afkobling mediesterilitet ved at forhindre eksterne organismer i at komme ind i mediestrømsvejen.
Stikkets robuste design og automatiske afspærringsventiler giver pålidelig ydeevne uden behov for klemmer, fiksturer eller rørsvejsemaskiner.
  • Finish: Formstøbt hvid
  • Trykområde: 0 til 60 psi; Op til 75 psi i 48 timer
  • Temperaturområde: 1 C til 40 °C (34 °F til 104 °F)
  • Forseglingsmuligheder: Silikone, platinhærdet, USP Klasse VI, ADCF
  • Ventilfjeder: Legering C-276
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polycarbonat
Sterilitet Ikke steril
Slange Barb 1/4 tomme
Farve Hvid, Blå
Produkttype Quick Connect rør