Få mere at vide
CPC AseptiQuik G Afbrydelse
Beskrivelse
AseptiQuik™ G DC-seriens stik er den første alt-i-en, kønsneutrale, engangsforbindelsesteknologi, der tilbyder både en steril forbindelse og en steril afkobling. Med G DC-stikket AseptiQuik kan producenter lave hurtige og nemme sterile forbindelser, selv i ikke-sterile miljøer.
Det intuitive Flip - Click - Pull-design af G DC-stikket AseptiQuik gør det nemt for brugere at overføre medier med mindre risiko for brugerfejl. Efter overførslen opretholder en simpel totrins afkobling mediesterilitet ved at forhindre eksterne organismer i at komme ind i mediestrømsvejen.
Stikkets robuste design og automatiske afspærringsventiler giver pålidelig ydeevne uden behov for klemmer, fiksturer eller rørsvejsemaskiner.
- Finish: Formstøbt hvid
- Trykområde: 0 til 60 psi; Op til 75 psi i 48 timer
- Temperaturområde: 1 C til 40 °C (34 °F til 104 °F)
- Forseglingsmuligheder: Silikone, platinhærdet, USP Klasse VI, ADCF
- Ventilfjeder: Legering C-276
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polycarbonat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Slange Barb | 1/2 tomme |
| Farve | Hvid, Blå |
| Produkttype | Quick Connect rør |