Få mere at vide
Asenapin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30134701
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134701 10 mg
30134238 2.5 mg
30006373 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA78801010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128949-51-9
Molekylær formel C17 H16 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 301.77
Synonym (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
IUPAC navn (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-4-oxido-13-oxa-4-azoniatetracyclo[12.4.0.02,6.07,12]oktaca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaen
SMIL C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asenapine N-oxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Formel vægt 301.087