Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asenapin maleat |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 401.84 |
| InChI nøgle | GMDCDXMAFMEDAG-TXUHOWFZSA-N |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@@H]2[C@@H](C1)C1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=CC=C21 |
| IUPAC navn | (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.0²,⁶.0⁷,¹²]octadeca-1(18),7,9,11,14,16-hexaene; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.84 |