Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Asenapin maleat
Artikelnummer. 17211222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17211222 1 g
17221222 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211222 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466310010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85650-56-2 | C21H20ClNO5, C17H16ClNO·C4H4O4 | 401.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85650-56-2
Molekylær formel C21H20ClNO5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asenapin maleat
Mængde 1 g
Formel vægt 401.84
InChI nøgle GMDCDXMAFMEDAG-TXUHOWFZSA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@@H]2[C@@H](C1)C1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=CC=C21
IUPAC navn (2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.0²,⁶.0⁷,¹²]octadeca-1(18),7,9,11,14,16-hexaene; (2Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 401.84