Få mere at vide
Asenapine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463318
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463318 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463318 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP3491.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asenapine maleate
CAS 85650-56-2
Analyt- eller komponentnavne Asenapine maleate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C17 H16 Cl N O . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-, (3aR,12bR)-rel-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-, trans-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Asenapine maleate, Org 5222
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
Løsningstype Single Solution
SMIL CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 401.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 401.103 g/mol