Få mere at vide
Ascorbyl Palmitat, TRC
Artikelnummer. 17920715
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17920715 25 g
1 options
Artikelnummer. 17920715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA78702025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Molekylær formel C22 H38 O7
Mængde 25 g
Synonym L-Ascorbic acid, 6-palmitate (8CI), Palmitic acid, 6-ester with ascorbic acid (6CI,7CI), 6-Hexadecanoyl-L-ascorbic acid, 6-Monopalmitoyl-L-ascorbate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoylascorbic acid, 6-Palmitate-L-ascorbic acid, 6-Palmitoylascorbic acid, AP, Ascorbic acid 6-palmitate, Ascorbic acid palmitate, Ascorbic palmitate, Ascorboyl palmitate, Ascorbyl 6-palmitate, Ascorbyl monopalmitate, Ascorbyl palmitate, Ascorbylpalmitic acid, Cetyl ascorbate, E 304, Grindox 562, L-Ascorbyl 6-palmitate, L-Ascorbyl monopalmitate, L-Ascorbyl palmitate, NSC 402451, Ondascora, Palmitoyl L-ascorbic acid, Quicifal, VCP 10, Vcpal
InChI formel InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC navn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadekanoat
Molekylvægt (g/mol) 414.53
Formel vægt 414.2618