Få mere at vide
Ascorbyl Palmitate, Mikromol™
Beskrivelse
Ascorbyl Palmitate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ascorbyl Palmitate |
| CAS | 137-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ascorbyl Palmitate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H38 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ascorbyl palmitate, (2S)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl hexadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| IUPAC navn | [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadekanoat |
| Vis mere |