Få mere at vide
Ascorbyl Palmitate, Mikromol™
Artikelnummer. 17913836
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17913836 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17913836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1999.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ascorbyl Palmitate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Analyt- eller komponentnavne Ascorbyl Palmitate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H38 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ascorbyl palmitate, (2S)-2-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl hexadecanoate
InChI formel InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC navn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl] hexadekanoat
Molekylvægt (g/mol) 414.53
Mængde 250 mg
Formel vægt 414,2618 g/mol