Få mere at vide
Ascomycin, 95%
Artikelnummer. 15488229
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488229 100 mg -
15478229 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66751.MC
 Begrænset vare
På lager
Intern standard for LC-MS/MS-testning af immunsuppressiverne tacrolimus, sirolimus og everolimus. | CAS: 104987-12-4 | C43H69NO12 | 792,02 g/mol
Ascomycin er et potent immunsuppressivt middel, der kan bruges som et potentielt terapeutisk middel til autoimmune sygdomme. Ascomycin er en hæmmer af PP2. Det er en intern standard for LC-MS/MS-testning af immunsuppressiverne tacrolimus, sirolimus og everolimus. Denne certificerede spikning Solution™ er egnet til kritiske kvantitative anvendelser i kliniske og diagnostiske tests såsom overvågningsanalyser af terapeutiske lægemidler for at sikre, at patienterne forbliver inden for det snævre terapeutiske interval af disse immunsuppressiva.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ascomycin is a potent immunosuppressive agent that could be used as a potential therapeutic agent for autoimmune diseases. Ascomycin is an inhibitor of PP2. It is an internal standard for LC-MS/MS testing of the immunosuppressants tacrolimus, sirolimus, and everolimus. This Certified Spiking Solution® is suitable for critical quantitative applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the narrow therapeutic range of these immunosuppressants.
Solubility
Soluble in DMSO at 65mg/ml; soluble in ethanol at 50mg/m; with warming. Very poorly soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104987-12-4
Molekylær formel C43H69NO12
Molekylvægt (g/mol) 792.02
MDL nummer MFCD06198665
InChI nøgle ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
Synonym ascomycin, immunomycin, unii-auf4u5nsjk, ascomycin fk520, auf4u5nsjk, chembl8597, 15,19-epoxy-3h-pyrido 2,1-c 1,4 oxaazacyclotricosine-1,7,20,21 4h,23h-tetrone, 8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-2-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl-1-methylethenyl-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetram, ascomycin from streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus, 15,19-epoxy-3h-pyrido 2,1-c 1,4 oxaazacyclotricosine-1,7,20,21 4h,23h-tetrone, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-8-ethyl-3-2-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl-1-methylethenyl-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-, 3s-3r* e 1s*,3s*,4s* ,4s*,19s*,26ar*, ascomycin fk 520, fr 900520, imm
PubChem CID 5282071
ChEBI CHEBI:29582
SMIL CCC1C=C(CC(CC(C2C(CC(C(O2)(C(=O)C(=O)N3CCCCC3C(=O)OC(C(C(CC1=O)O)C)C(=CC4CCC(C(C4)OC)O)C)O)C)OC)OC)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascomycin
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Kogepunkt 868°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Emballage Plastic bottle
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 65mg/ml; soluble in ethanol at 50mg/m; with warming. Very poorly soluble in water
Formel vægt 790
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder