Få mere at vide
Novus Biologicals™ ASCIZ 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18675100 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18675100 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18675100 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00023300T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål ASCIZ
Synonym ASCIZ, ATM INteracting protein, ATM interactor, ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein, ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn++-finger protein, DKFZp779K1455, FLJ50270, FLJ61620, FLJ76795, KIAA0431, zinc finger protein 822, ZNF822
Gen symbol ATMIN