Få mere at vide
Asciminib, MedChemExpress
Beskrivelse
Asciminib (ABL001) is a potent and selective allosteric BCR-ABL1 inhibitor, which inhibits Ba/F3 cells grown with an IC50 of 0.25 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Asciminib |
| CAS | 1492952-76-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18ClF2N5O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | ABL001 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.30 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=NNC=C2)=C(N3C[C@H](O)CC3)N=C1)NC4=CC=C(OC(F)(Cl)F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.84 |
| Vis mere |