Få mere at vide
Ascarite™ II, CO2-absorberende, 8 til 20 mesh, produkt fra Arthur H. Thomas Company
Artikelnummer. 10092680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10092680 500 g 500g
10617504 100 g 100g
15214684 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 DKK
    2753.65 DKK / 500g
    Spare 546.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81133-20-2
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gas adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Navn note 8- til 20-mesh
Farve Brun
Fysisk form Kornet
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Mængde 500 g
MDL nummer MFCD00132264
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: 8 til 20 mesh
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide