Få mere at vide
Ascarite(II), CO 2 absorberende, 20-30 mesh, kapacitet: 40-50%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45748 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10627504
Brand: Thermo Scientific Acros 208091000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gas adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Navn note 20- to 30-mesh
Farve Beige til Brun
Fysisk form Kornet
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Mængde 100 g
MDL nummer MFCD00132264
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Particle size analysis: 20 to 30 mesh
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide