Få mere at vide
Ascarite(II), CO 2 absorberende, 20-30 mesh, kapacitet: 40-50%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15224684
Brand: Thermo Scientific Acros 208090025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ascarite(II), CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%, CAS Number-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100g, Beige to Brown, Danger, GHS H Statement: Causes severe skin burns and eye damage. | CAS: 81133-20-2
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gas adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Navn note 20- to 30-mesh
Farve Beige til Brun
Fysisk form Kornet
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00132264
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Particle size analysis: 20 to 30 mesh