Få mere at vide
Ascarite™ II, CO2-absorberende, 20-30 mesh, kapacitet: 40-50%, produkt fra Arthur H. Thomas Company
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
| Navn note | 20- til 30-mesh |
| Farve | Beige til Brun |
| Fysisk form | Kornet |
| CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
| Mængde | 500 g |
| MDL nummer | MFCD00132264 |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Partikelstørrelsesanalyse: 20 til 30 mesh |
Sikkerhed og håndtering
- Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide