Få mere at vide
ASC 67131, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 303.0728 |