Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | As3+ solution |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration | 100 mg/L |
| pH | 10.9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Sodium Hydroxide/Sodium Chloride |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) (3+) 100mg/l in NaOH 0.5%,NaCl 0.1%
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.