missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AS1949490, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480058
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480058 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480058 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18686

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.

AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AS1949490
Fysisk form Solid
CAS 1203680-76-5
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18ClNO2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (134.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)C=CS1)N[C@H](C3=CC=CC=C3)C
Molekylvægt (g/mol) 371.88
Formel vægt 371.88
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.