Få mere at vide
AS1517499, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479656
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479656 50 mg -
16435837 5 mg -
16432626 25 mg 25mg
16403108 10 mg -
16474396 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16479656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100614
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AS1517499
CAS 919486-40-1
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20ClN5O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (87.97 mM)
SMIL O=C(C1=CN=C(NCCC2=CC=C(O)C(Cl)=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3)N
Molekylvægt (g/mol) 397.86
Formel vægt 397.86
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation