Få mere at vide
(aS)-rel-a-(4-Chlorophenyl)-a-[(1R)-1-cyclopropylethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaS)-rel-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-[(1R)-1-cyclopropylethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| CAS | 94361-07-6 |
| Molekylær formel | C15H18ClN3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (±)-(R*,S*)-alpha-(4-chlorophenyl)-alpha-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, rel-(alphaS)-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-[(1R)-1-cyclopropylethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-(R*,S*)-alpha-Cyproconazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3/t11-,15+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](C1CC1)[C@@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | (2R,3S)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.78 |
| Formel vægt | 291.1138 |