Få mere at vide
RETSCH AS 300 Komfort-spændeanordninger
Artikelnummer. 10437342 Shop alle Retsch produkter
Til brug med (applikation):
Tør sigtning
Vådsigtning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10437342
Brand: RETSCH 32.662.0014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse spændeanordninger med AS 300 sirystere. Retsch™ AS 300 Comfort Clamping Devices har et ergonomisk design for nem betjening.
  • Til brug med AS 300 sirystere
Tekniske data
Produkttype Spændeanordninger
Diameter (metrisk) 315 mm
Til brug med (applikation) Vådsigtning
Til brug med (udstyr) Analytisk sigteryster AS 300