missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AS-252424, TRC

Artikelnummer. 30345031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345031 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7800005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5Z)-5-[(5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
CAS 900515-16-4
Molekylær formel C14H8FNO4S
Mængde 5 mg
Synonym AS-252424, (5Z)-5-[[5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione
InChI formel InChI=1S/C14H8FNO4S/c15-7-1-3-9(10(17)5-7)11-4-2-8(20-11)6-12-13(18)16-14(19)21-12/h1-6,17H,(H,16,18,19)/b12-6-
SMIL Oc1cc(F)ccc1c2oc(\C=C\3/SC(=O)NC3=O)cc2
IUPAC navn (5Z)-5-[[5-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)furan-2-yl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 305.28
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.