missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AS 2444697

Beskrivelse
AS 2444697 is a potent and selective interleukin-1 receptor-associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor (IC50 = 21 nM). Displays 30-fold selectivity for IRAK4 over IRAK1. Inhibits LPS-induced TNF-α and IL-6 production in PBMCs in vitro. Renoprotective and anti-inflammatory in a rodent model of chronic kidney disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[3-Aminocarbonyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(2-methyl-4-pyridinyl)-4-oxazolecarboxamide hydrochloride |
| CAS | 1287665-60-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H20N6O4.HCl |
| Formel vægt | 432.86 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?