Få mere at vide
RETSCH AS 200 standard spændeanordninger
Artikelnummer. 10136791 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Tør sigtning
Vådsigtning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10136791 Tør sigtning Hver
10789902 Vådsigtning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10136791 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 32.662.0005
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Produkttype Spændeanordninger
Diameter (metrisk) 100/150/200/203 mm
Til brug med (applikation) Tør sigtning
Til brug med (udstyr) Analytisk sigteryster AS 200
Emballagemængde 1 stk.