missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AS 1842856
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18756916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18756916 50 mg
18715816 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18756916 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4265/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective Foxo1 inhibitor; orally bioavailable

AS 1842856 is a potent and selective Foxo1 inhibitor (IC50 values are 33 nM at Foxo1 and >1 μM at Foxo3a and Foxo4); decreases Foxo-mediated promoter activity by 70%, 20% and 3% at Foxo1, Foxo4 and Foxo3, respectively. Regulates gluconeogenesis both in vitro and in vivo. Attenuates fasting plasma glucose level in diabetic db/db mice. Also suppresses autophagy, adipocyte differentiation and soluble guanylyl cyclase expression. Also inhibits STAT3 signaling in NSCLC. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Amino-7-(cyclohexylamino)-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
CAS 836620-48-5
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H22FN3O3
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.