missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arylex, TRC

Artikelnummer. 30340916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340916 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7948902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Halauxifen-methyl
CAS 943831-98-9
Molekylær formel C14 H11 Cl2 F N2 O3
Mængde 2.5 mg
Synonym Arylex, Arylex active, Halauxifen-methyl, XDE 729
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2FN2O3/c1-21-13-7(15)4-3-6(11(13)17)9-5-8(18)10(16)12(19-9)14(20)22-2/h3-5H,1-2H3,(H2,18,19)
SMIL COC(=O)c1nc(cc(N)c1Cl)c2ccc(Cl)c(OC)c2F
IUPAC navn methyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 345.15
Formel vægt 344.0131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.