missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ARV-825, MedChemExpress
Beskrivelse
ARV-825 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4. ARV-825 binds to BD1 and BD2 of BRD4 with Kds of 90 and 28 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ARV-825 |
| CAS | 1818885-28-7 |
| Farve | Deep Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C46H47ClN8O9S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (54.15 mM) |
| SMIL | CC1=NN=C2N1C(SC(C)=C3C)=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N[C@H]2CC(NC5=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC6=C(C(N(C7CCC(NC7=O)=O)C8=O)=O)C8=CC=C6)C=C5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 923.43 |
| Formel vægt | 923.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?