Få mere at vide
Kunstigt havvand, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Beskrivelse
- Vandreferencestandard, vandreferencemateriale
- Kan bruges som en matrix til en række opløste stoffer eller som en rengørings-/desinfektionsopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE beholder |
| Mængde | 5 L |