Få mere at vide
Articaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Articaine |
| CAS | 23964-58-1 |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-Methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (8CI), Articaine, Carticaine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16) |
| SMIL | CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.37 |
| Formel vægt | 284.1195 |