missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Articaine, Mikromol™

Artikelnummer. 17922656
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17922656 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17922656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0369.110250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Articaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Articaine
CAS 23964-58-1
Analyt- eller komponentnavne Articaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-Methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (8CI), Articaine, Carticaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
SMIL CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC navn methyl 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 284.37
Mængde 250 mg
Formel vægt 284.1195 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.