missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Articaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30330493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330493 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77790510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Articaine hydrochloride
CAS 23964-57-0
Molekylær formel C13 H20 N2 O3 S . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym Articaine Hydrochloride, 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-, methyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Carticain, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride, HOE 045, HOE 40045, Methyl 4-methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylate hydrochloride, Septanest, Ubistesine, Ultacain, Ultracain, Ultracaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H
SMIL Cl.CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC navn methyl 4-methyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophene-2-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 320.84
Formel vægt 320.0961
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.