Få mere at vide
Artesunate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Artesunate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18-,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 384.1784 |